Learn More
Baygon, Propoxur, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949354 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12949354 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949354 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Baygon (Propoxur)114-26-11000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baygon (Propoxur)
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 114-26-1, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C11H15NO3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ISRUGXGCCGIOQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1OC(=O)NC
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2-propan-2-iloxifenilo)
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 209.245
PubChem CID 4944
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34938
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio