Learn More
Propoxur, MedChemExpress
Código de producto. 16488506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0916
MedChemExpress Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxur
CAS 114-26-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (477.92 mM)
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1OC(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 209.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 96.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation