Learn More
Propoxur, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propoxur |
| CAS | 114-26-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Propoxur |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de (2-propan-2-iloxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Mostrar más |