Learn More
Propoxur-d3 (N-metil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propoxur D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1219798-56-7 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H12 N O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| Nombre IUPAC | (2-propan-2-iloxifenil) N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.124 |