Learn More
Propoxur-d3 (N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30411264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411264 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8308065MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Fórmula molecular C11 2H3 H12 N O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
Nombre IUPAC (2-propan-2-iloxifenil) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 212.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.124