Learn More
Propofol, TRC
Código de producto. 17992025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992025 25 mg 25 miligramos
17914605 250 mg 250 miligramos
17981015 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82975025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2078-54-8
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358
Porcentaje de pureza >95%