Learn More
Propofol, TRC
Código de producto. 17914605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914605 250 mg 250 miligramos
17981015 5 g 5 g
17992025 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP829750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2078-54-8
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358
Porcentaje de pureza >95%