Learn More
Propofol, Mikromol™
Código de producto. 17953516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953516 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17953516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propofol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol
CAS 2078-54-8
Nombres de analitos o componentes Propofol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,1358 g/mol