Learn More
Propofol, LoGiCal
Código de producto. 30459291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459291 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459291 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0461.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol
CAS 2078-54-8
Nombres de analitos o componentes Propofol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol