Learn More
Éter isopropílico de propofol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 141214-18-8 |
| Fórmula molecular | C15 H24 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-di(propan-2-il)-2-propan-2-iloxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 220.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1827 |