Learn More
Propofol glucuronuro-d17 éster metil, TRC
Código de producto. 30419838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419838 10 mg -
30426283 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82981210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C19H11D17O7
Peso molecular (g/mol) 385.53
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl-d17 β-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
SMILES O[C@H]([C@@H](C(OC)=O)O[C@@H](OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@@H]2O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol Glucuronide-d17 Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O7/c1-9(2)11-7-6-8-12(10(3)4)16(11)25-19-15(22)13(20)14(21)17(26-19)18(23)24-5/h6-10,13-15,17,19-22H,1-5H3/t13-,14-,15+,17-,19+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,6D,7D,8D,9D,10D