Learn More
Propofol-d14, TRC
Código de producto. 30409723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409723 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82975410MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol-d14
CAS 2514564-65-7
Fórmula molecular C12H4D14O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, 2,6-Bis(isopropyl)-d14-phenol, 2,6-Diisopropyl-d14-phenol, Ampofol-d14, Anepol-d14, Aquafol-d14, Diprifusor-d14, Diprivan-d14, Diprivan 10-d14, Diprofol-d14, Disoprivan-d14, Disoprofol-d14, Fresofol-d14, ICI 35868-d14, Ivofol-d14, NSC 5105-d14, PD 18215-d14, Plofed-d14, Pofol-d14, Pronest-d14, PropVet-d14, Propofol-lipuro-d14, Propovan-d14, Rapinovet-d14, Recofol-d14, Vetofol-d14
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,8D,9D
SMILES OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,6-bis(propan-2-il-d7)fenol
Peso molecular (g/mol) 192.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22