Learn More
Ácido 4-carboxílico de propofol, TRC
Código de producto. 30409442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30409442 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8297601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 13423-73-9
Fórmula molecular C13 H18 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, Benzoic acid','4-hydroxy-3,5-diisopropyl- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic acid, Propofol Imp. N (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)benzoico
Peso molecular (g/mol) 222.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.