Learn More
Propofol, 100 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30458574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458574 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458574 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPPF1840100LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Propofol, 100 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol
CAS 2078-54-8
Nombres de analitos o componentes Propofol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O
Concentración 100 mg/mL
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)fenol
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,1358 g/mol