Learn More
Propofol 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Propofol 1,0 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propofol |
| CAS | 2078-54-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Propofol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H18 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,6-di(propan-2-il)fenol |
| Mostrar más |