Learn More
Clorhidrato de propiverina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de propiverina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiverine, Hydrochloride |
| CAS | 54556-98-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Propiverine, Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H29 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, diphenylpropoxy-, 1-methyl-4-piperidyl ester, hydrochloride (7CI), Mictonetten, Mictonorm, P 4, P 4 (anticholinergic), Pollarine, Propiverine hydrochloride, alpha-phenyl-alpha-propoxy-Benzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propoxy-, 1-methyl-4-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCOC(C(=O)OC1CCN(C)CC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1-metilpiperidin-4-il) 2,2-difenil-2-propoxiacetato;clorhidrato |
| Mostrar más |