Learn More
Propisochlor, TRC
Código de producto. 30134834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134834 50 mg 50 miligramos
17908719 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82803350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86763-47-5
Fórmula molecular C15 H22 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 283.79
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]acetamide, (±)-Propisochlor, Propisochlor, Propizochlor, Proponit, Proponit 720EC, Proponit 720SC
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propano-2-iloximetil)acetamida
SMILES CCc1cccc(C)c1N(COC(C)C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propisochlor
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1339