Learn More
Propiofenona, TRC
Product Code. 30011228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30011228 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011228 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP82790025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Propiophenone
CAS 93-55-0
Fórmula molecular C9 H10 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Propanone, 1-phenyl-, Propiophenone (8CI), 1-Phenyl-1-propanone, 3-Phenyl-3-propanone, Ethyl phenyl ketone, NSC 16937, Phenyl ethyl ketone, Propionylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 134.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732