Learn More
Propiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 ml
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10439060 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10715791 2 mL Frasco de vidrio 2 ml
10051470 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11934851 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10439060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    28.65€ / 250 ml
    Ahorro 4.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-55-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Clave InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiophenone
Punto de fusión 18.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 218.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COC2H5
Índice de refracción 1.5248 to 1.5268
Cantidad 250 mL
Beilstein 07,II,231
Índice Merck 15,7944
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido