Learn More
Propiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 ml
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10051470 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10715791 2 mL Frasco de vidrio 2 ml
10439060 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11934851 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10051470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131540010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-55-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Clave InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiophenone
Punto de fusión 18.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 218.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COC2H5
Índice de refracción 1.5248 to 1.5268
Cantidad 1 L
Beilstein 07,II,231
Índice Merck 15,7944
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido