Learn More
Propionilpromazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 17993475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993475 100 mg 100 miligramos
17924125 1 g 1 g
17964045 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP827500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-67-6
Fórmula molecular C20 H24 N2 O S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 376.94
Sinónimo Propionylpromazine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (7CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, Propiopromazine hydrochloride, Tranvet, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 1-[10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazin-2-il]propano-1-one; Cloruro
SMILES Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionylpromazine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1376