Learn More
Clorhidrato de propionilpromazina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionylpromazine D6 (N-dimethyl D6) Hydrochloride |
| CAS | 1262770-67-1 |
| Fórmula molecular | C20 H18 D6 N2 OS . HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[10-[3-(Dimethylamino-d6)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Hydrochloride, 10-[3-(Dimethyl-d6)aminopropyl]-2-propionylphenothiazine Hydrochloride, 1497CB-d6, Combelen-d6, Combilen-d6, 2-Propionyl-10-[3- (dimethyl-d6)aminopropyl)phenothiazine Hydrochloride, Propionpromazine-d6 Hydrochloride, Propiopromazine-d6 Hydrochloride, Tranvet-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMILES | C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])N1C=2C(SC=3C1=CC=CC3)=CC=C(C(CC)=O)C2.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[10-[3-[bis(trideuteriometil)amino]propil]fenotiazin-2-il]propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 346.523646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1753 |