Learn More
Propionil glicina, TRC
Código de producto. 30136635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136635 1 mg 1 miligramo
30134740 5 mg 5 miligramos
30010175 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7885001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21709-90-0
Fórmula molecular C5 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo Glycine, N-(1-oxopropyl)-, Glycine, N-propionyl- (8CI), N-(1-Oxopropyl)glycine, (Propionylamino)acetic acid, N-Propionylglycine, NSC 158539, Propionylglycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(propanoilamino)acético
SMILES CCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionyl Glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582