Learn More
Propionil glicina, TRC
Product Code. 30134740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30134740 5 mg 5 miligramos
30136635 1 mg 1 miligramo
30010175 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134740 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7885005MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21709-90-0
Fórmula molecular C5 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo Glycine, N-(1-oxopropyl)-, Glycine, N-propionyl- (8CI), N-(1-Oxopropyl)glycine, (Propionylamino)acetic acid, N-Propionylglycine, NSC 158539, Propionylglycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(propanoilamino)acético
SMILES CCC(=O)NCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Propionyl Glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582