Learn More
Cloruro de propionil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionyl-D5 Chloride |
| CAS | 352439-04-4 |
| Fórmula molecular | C3 2H5 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoyl-d5 chloride (9 CI), Propionyl-d5 chloride, Propionyl-D5 chloride, Propionic acid chloride-d5, Propionyl chloride-d5, Propionyl-2,2,3,3,3-d5 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 97.555 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.034 g/mol |
| Mostrar más |