Learn More
Propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionitrile |
| CAS | 107-12-0 |
| Fórmula molecular | C3 H5 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanenitrile, Propionitrile (8CI), 1-Methylacetonitrile, Cyanoethane, Ether cyanatus, Ethyl cyanide, Hydrocyanic ether, NSC 7966, Propionic nitrile, Propiononitrile, Propylnitrile, n-Propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCC#N |
| Nombre IUPAC | propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 55.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 55.0422 |