Learn More
Propionitrilo-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionitrile-D5 |
| CAS | 10419-75-7 |
| Fórmula molecular | C3 D5 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Propanenitrile-2,2,3,3,3-d5 (ACI), Propanenitrile-d5 (9 CI), Propionitrile-d5 (7 CI, 8 CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropionitrile, 2,2,3,3,3-Pentadeuteropropionitrile, Ethyl-d5 cyanide, Perdeuteriopropionitrile, Propionitrile-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#N |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 60.109 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.074 g/mol |
| Mostrar más |