Learn More
Propionitrilo, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656214 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10205620 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11351902 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656214 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 180891000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-12-0
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00001948
Clave InChI FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
Nombre IUPAC propanonitrilo
SMILES CCC#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Propionitrile
Punto de fusión -93.0°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CN
Índice de refracción 1.3650 to 1.3670
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,245
Índice Merck 15,7941
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propionitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.