Learn More
Ácido propiónico-d5, CDN
Código de producto. 30325422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30325422 1 g 1 g
30320242 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325422 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND15821G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic Acid-d5
CAS 60153-92-6
Fórmula molecular C3 D5 H O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanoic-d5 acid (9 CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoico
Peso molecular (g/mol) 79.109
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.068 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity