Learn More
Ácido propiónico-d2, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propionic Acid 2,2-D2 |
| CAS | 19136-91-5 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H4 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Propanoic-2,2-d2 acid (9CI), Propionic-2,2-d2 acid (7CI','8CI), α-Dideuteropropanolic acid, Propionic acid D2 (methylene-D2), Propionic acid 2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 76.091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.049 |