Learn More
Anhídrido propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic Anhydride |
| CAS | 123-62-6 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanoic acid','1,1'-anhydride, Propanoic acid','anhydride (9CI), Propionic anhydride (6CI,8CI), Methylacetic anhydride, Propanoic anhydride, Propanoyl propanoate, Propionic acid anhydride, Propionyl anhydride, Propionyl oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | propanoato de propanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1418 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |