Learn More
Anhídrido propiónico-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic Anhydride-d10 |
| CAS | 870471-31-1 |
| Fórmula molecular | C6 D10 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Anhydride Propanoic Acid-d10, Anhydride Propanoic Acid-d10, Methylacetic Anhydride-d10, Propanoic Anhydride-d10, Propionic Acid Anhydride-d10, Propionyl Anhydride-d10, Propionyl Oxide-d10, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid','1,1'-anhydride, Propanoic-d5 acid','anhydride (9CI), D10-Propionyl anhydride, Propionic anhydride D10, Propanoyl-d5 propanoate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoilo 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 140.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1258 |