Learn More
Anhídrido propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10563681 1 L 1 litro
10669783 250 mL 250 ml
10300844 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10563681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131520010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 123-62-6 | C6;H1;0;O3; | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-62-6
Fórmula molecular C6;H1;0;O3;
Peso molecular (g/mol) 130.14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic anhydride
Punto de fusión -42.0°C
Densidad 1.0150 g/mL
Punto de ebullición 167.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4030 to 1.4050
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 242
Índice Merck 15, 7940
Gravedad específica 1.0150
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: hydrolyses aq. soln. forming propionic acid. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, ether and chloroform
Viscosidad 1.144 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic anhydride