Learn More
Ácido propiónico, TRC
Código de producto. 18083010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083010 100 g 100 g
17909719 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP786360100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-09-4
Fórmula molecular C3 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Sinónimo Propionic Acid, Propanoic acid, Propionic acid (6CI,8CI), Adofeed, Antischim B, Carboxyethane, Ethanecarboxylic acid, Ethylformic acid, Luprosil, Metacetonic acid, Methylacetic acid, MonoProp, Propcorn, Propkorn, Prozoin, Pseudoacetic acid, Toxi-Check
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Propionic acid (Propanoic acid)
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.