Learn More
Ácido propiónico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15266236 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15266236 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15266236 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.90€
    53.93€ / 1 ml
    Ahorro 9.97€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Ácido propiónico79-09-41000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic Acid
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
CAS 79-09-4, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C3H6O2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido propanoico
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:30768
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio