Learn More
Ácido propiónico, sal sódica, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423965 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423965 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10081550 25 g Frasco de plástico 25 g
10245340 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10423965 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-40-6
Fórmula molecular C3H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 96.06
Número MDL MFCD00002759
Clave InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
Nombre IUPAC sodio; propanoato
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid, sodium salt
Punto de fusión 285°C to 286°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-100.5%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C2H5CO2Na
Cantidad 5 kg
Beilstein 02, 234
Índice Merck 15, 8798
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.06
Porcentaje de pureza 99.0-100.5%
Forma física Polvo cristalino