Learn More
Éster metílico del ácido propiónico, TRC
Código de producto. 30425645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425645 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30425645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP78637050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Fórmula molecular C4 H8 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)OC
Nombre IUPAC propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524