Learn More
Éster metílico del ácido propiónico, TRC
Product Code. 30410192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30410192 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30410192 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7863701G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Fórmula molecular C4 H8 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)OC
Nombre IUPAC propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.