Learn More
Éster metílico del ácido propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic acid methyl ester |
| CAS | 554-12-1 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |