Learn More
Éster metil-d3 del ácido propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic Acid Methyl-D3 Ester |
| CAS | 38758-64-4 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl Tetracosanoate-D3, Methan-d3-ol','propanoate (9CI), Propionic acid','methyl-d3 ester (6CI), Methyl-d3 propionate, Propionic acid methyl-d3 ester, Propanoic acid methyl-d3 ester, Propionic acid methyl-D3 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | propanoato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 91.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.071 |