Learn More
Éster etílico del ácido propiónico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30315494 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315494 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA16493500100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propanoic acid ethyl ester
CAS 105-37-3
Nombres de analitos o componentes Propanoic acid ethyl ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propionic acid-ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC
Nombre IUPAC propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 102.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681 g/mol