Learn More
Ácido propiónico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10656652 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656652 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
1 options
Código de producto. 10656652 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7564/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 79-09-4
Punto de fusión -22°C
pH 2.5
Punto de ebullición 141°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Fórmula molecular C3H6O2
Número MDL 2756
Cantidad 500 mL
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Densidad del vapor 2.56
ChEBI CHEBI:30768
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Presión de vapor 5mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionic acid (low UV absorption)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propanoic acid