Learn More
Ácido propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356846 2500 g 2.50 Kg
11336846 100 g 100 g
11346846 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04210.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.29€
    56.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 11.64€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido propiónico se utiliza como conservante para piensos para animales y alimentos para el consumo humano. Actúa como intermedio en la producción de polímeros como celulosa-acetato-propionato, aromas artificiales, agroquímicos y en agentes blanqueadores. Además, se utiliza en la síntesis de morfanos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter dietílico y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-09-4
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00002756
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2CO2H
Índice de refracción 1.3875
Cantidad 2500 g
Número UN UN3463
Beilstein 506071
Índice Merck 14,7825
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,diethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .