Learn More
Ácido propiónico, 99,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497222 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11497222 100 mL
1 options
Código de producto. 11497222 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215195680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid
CAS 79-09-4
Fórmula molecular C3H6O2
Cantidad 100 mL
Sinónimo Propanoic acid, Ethylformic acid
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 74.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PROPIONIC ACID           
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid