Learn More
Ácido propiónico, ≥99,5 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15655700 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15655700 50 mL Frasco de polietileno 50 ml
1 options
Código de producto. 15655700 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 4991650ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Propionic acid
CAS 79-09-4
Punto de fusión -21°C
Color Incolora
Densidad 0.993g/mL at 25°C
pH Acidic
Punto de ebullición ∼141°C (1013hPa)
Temperatura de inflamación 54°C (129.2°F)
Punto de ignición 955°F
Olor Unpleasant
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C3H6O2
Fórmula lineal CH3CH2COOH
Número MDL MFCD00002756
Cantidad 50 mL
Número UN UN3463
Beilstein 506071
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 74.079
PubChem CID 1032
Densidad del vapor 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:30768
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Presión de vapor 2.4mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic acid
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.