Learn More
Ácido propiónico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic Acid 1-13C |
| CAS | 6212-69-7 |
| Fórmula molecular | 13C C2 H6 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Propionic Acid-13C, Propanoic-1-13C acid (9CI), Propanoic-1-13C acid, Propionic acid-1-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1 |
| SMILES | CC[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1^{13}C)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 75.071 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.04 |