Learn More
Ácido propiónico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic acid (Propanoic acid) |
| CAS | 79-09-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Propionic acid (Propanoic acid) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido propanoico |
| Mostrar más |