Learn More
Ácido propiónico-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic Acid-d3 |
| CAS | 55577-88-3 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-3,3,3-d3 acid (9 CI), Propionic-3,3,3-d3 acid (7 CI), Propionic acid D3 (methyl D3), Propionic acid-d3, Propionic acid 3,3,3-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuteriopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 77.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.056 g/mol |
| Mostrar más |