Learn More
Propionanilida, 98 %
Código de producto. 15444477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444477 25 g 25 g
15434477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31832.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Los derivados de propionanilida son los primeros antiandrógenos no esteroideos desarrollados e incluyen fármacos como flutamida, hidroxiflutamida, nilutamida y bicalutamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-71-3
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.193
Número MDL MFCD00092530
Clave InChI ZTHRQJQJODGZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionanilide, n-phenylpropionamide, propanamide, n-phenyl, propionamide, n-phenyl, unii-uyp5zqi00t, uyp5zqi00t, methylacetanilid, n-phenyl-propionamide, ch3ch2conhph
PubChem CID 12107
Nombre IUPAC N-fenilpropanamida
SMILES CCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionanilide
Punto de fusión 104°C to 107°C
Densidad 1.175
Punto de ebullición 222°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 98%