Learn More
Propionamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449590 1 g 1 g
11439590 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50889.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29335-36-2 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Propionamidoxime is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La propionamidoxima se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29335-36-2
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD03426272
Clave InChI RLZPCFQNZGINRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxypropionamidine, n-hydroxypropionimidamide, 1z-n'-hydroxypropanimidamide, 1-hydroxyimino propylamine, n-hydroxy-propionamidine, n-hydroxyproponmdamde, n-hydroxypropanamidine, n'-hydroxypropimidamide, z-n'-hydroxypropimidamide, e-n'-hydroxypropanimidamide
PubChem CID 6521662
Nombre IUPAC N'-hidroxipropanimidamida
SMILES CCC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionamidoxime
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%